Merck
ENAH11DD20C6
Enamine
2-{3-hydroxyspiro[3.3]heptan-1-yl}acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
Vendor SKU: EN300-1722687-100MG
€ 444,10
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
Vendor SKU: EN300-1722687-100MG
€ 444,10
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-hydroxyspiro[3.3]heptan-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-7-4-6(5-8(11)12)9(7)2-1-3-9/h6-7,10H,1-5H2,(H,11,12)
InChIKey
UPKXMUDJGQGEFX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722687
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722687