Wichtige Dokumente
ENAH11DD1EBB
Enamine
3-ethyl-3-methyloxan-4-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1722206-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1722206-100MG
€ 461,00
Iupac Name
3-ethyl-3-methyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-3-8(2)6-10-5-4-7(8)9/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
XZMKJSHONREFAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722206
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)