Merck
ENAH11DD1C25
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)cyclohexyl]ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(4-isopropylcyclohexyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H20O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
PNEQETHAGGNHIA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)