Merck
ENAH11DD1BC2
Enamine
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-1719534-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1719534-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-6-3-4-7(8)5-6;/h1,6-7H,3-5,8H2;1H
InChIKey
VCIOBNBIZQDZSQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)