Merck
ENAH11DD1ABD
Enamine
(1R,3S)-3-methoxycyclopentane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 1.393,10
250 MG
€ 1.969,00
500 MG
€ 3.077,90
1 G
€ 3.932,00
2.5 G
€ 7.664,30
5 G
€ 11.319,90
10 G
€ 16.764,30
Lieferanten-SKU: EN300-1718713-100MG
€ 1.393,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.393,10
250 MG
€ 1.969,00
500 MG
€ 3.077,90
1 G
€ 3.932,00
2.5 G
€ 7.664,30
5 G
€ 11.319,90
10 G
€ 16.764,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1718713-100MG
€ 1.393,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,3S)-3-methoxycyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
PJEAKWXFTMRJMA-RITPCOANSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)