Merck
ENAH11DD173D
Enamine
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Größe auswählen
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
5 G
€ 3.634,30
10 G
€ 5.367,20
Lieferanten-SKU: EN300-1584231-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
5 G
€ 3.634,30
10 G
€ 5.367,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1584231-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
77-78
Iupac Name
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H
InChIKey
TUILXSYMSYXYSW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231
Melting Point
77-78
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)