Wichtige Dokumente
ENAH11DD15D0
Enamine
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6Cl2N2O2S/c1-2-9-5(6)4(3-8-9)12(7,10)11/h3H,2H2,1H3
InChIKey
VECAXDAHYJAQEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704469
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704469
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)