Merck
ENAH11DD1579
Enamine
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
Lieferanten-SKU: EN300-1710122-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1710122-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H8ClN3O2S/c1-2-9-5(6)4(3-8-9)12(7,10)11/h3H,2H2,1H3,(H2,7,10,11)
InChIKey
XAEIYPLHRGBQCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)