Merck
ENAH11DD0A4A
Enamine
2-phenyl-1,3-oxazole-5-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
Lieferanten-SKU: EN300-1609101-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1609101-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-phenyloxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3S/c10-15(12,13)8-6-11-9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
MWQSCIWHFJDERO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609101
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609101
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)