Merck
ENAH11DD09EF
Enamine
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 97,00
250 MG
€ 119,10
500 MG
€ 177,60
1 G
€ 255,60
2.5 G
€ 457,10
5 G
€ 656,00
10 G
€ 951,10
Lieferanten-SKU: EN300-1251205-100MG
€ 97,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 97,00
250 MG
€ 119,10
500 MG
€ 177,60
1 G
€ 255,60
2.5 G
€ 457,10
5 G
€ 656,00
10 G
€ 951,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1251205-100MG
€ 97,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-3(9)8-2-4(5,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
GGFKQOQFSGPWBG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)