Merck
ENAH11DD0112
Enamine
(2-phenyloxolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
Größe auswählen
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
Lieferanten-SKU: EN300-719373-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-719373-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-phenyltetrahydrofuran-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H13ClO3S/c12-16(13,14)9-11(7-4-8-15-11)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
InChIKey
NYEVMVHDWNNEBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)