Wichtige Dokumente
ENAH11DCFC7B
Enamine
{2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl}methanesulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H15ClO3S/c10-14(11,12)6-8-5-9(7-13-8)3-1-2-4-9/h8H,1-7H2
InChIKey
ZWYVSLBHRSYHQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368348
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368348
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)