Wichtige Dokumente
ENAH11DCFBCF
Enamine
(2-isocyanatopropan-2-yl)cyclopropane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-293878-100MG
€ 468,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-293878-100MG
€ 468,80
Iupac Name
(2-isocyanatopropan-2-yl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,8-5-9)6-3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BPVHJXCEURSCDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293878
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)