Merck
ENAH0CD46524
Enamine
2-(4-amino-2-methoxyphenyl)-1lambda6,2-thiazinane-1,1-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 280,30
250 MG
€ 381,70
500 MG
€ 575,40
1 G
€ 724,90
Lieferanten-SKU: EN300-1710048-100MG
€ 280,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 280,30
250 MG
€ 381,70
500 MG
€ 575,40
1 G
€ 724,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1710048-100MG
€ 280,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)-3-methoxyphenylamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O3S/c1-16-11-8-9(12)4-5-10(11)13-6-2-3-7-17(13,14)15/h4-5,8H,2-3,6-7,12H2,1H3
InChIKey
CMKKKPNZLMHNBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710048
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)