Merck
ENAH0CD464E8
Enamine
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-phenyl-2-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.38
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-6-phenyl-2-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H23NO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-11-17(12-19)9-18(10-17,14(20)21)13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
PHPQGTAXSDHJKR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719793
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719793
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)