Merck
ENAH0CD463DC
Enamine
2-bromo-6-methanesulfinyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-6-(methylsulfinyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3S/c1-17(16)6-3-4(9(11,12)13)2-5(10)7(6)8(14)15/h2-3H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
KURAAZNTDRAAIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708734
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708734
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)