Wichtige Dokumente
ENAH049F2DFB
Enamine
N,1-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-6-amine
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
131-132
Iupac Name
N,1-dimethyl-3,4-dihydro-6-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2/c1-8-11-4-3-10(12-2)7-9(11)5-6-13-8/h3-4,7,12-13H,1,5-6H2,2H3
InChIKey
RMHPTYJKJKJERG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699493
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)