Merck
ENAH049F2B83
Enamine
tert-butyl 7-formyl-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-1697293-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1697293-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-10-14(6-4-7-14)8-5-11(15)9-16/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3
InChIKey
CNHKUENTAVLWFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697293
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697293
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)