Merck
ENAH049F2918
Enamine
1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 302,40
250 MG
€ 411,60
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 786,00
2.5 G
€ 1.618,00
5 G
€ 3.003,80
10 G
€ 5.776,70
Lieferanten-SKU: EN300-1692832-100MG
€ 302,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 302,40
250 MG
€ 411,60
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 786,00
2.5 G
€ 1.618,00
5 G
€ 3.003,80
10 G
€ 5.776,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1692832-100MG
€ 302,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-5-2-1-3-6(9(12)13)7(5)4-10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
QDZWVSYHCSDGDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692832
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692832
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)