Merck
ENAH049F286E
Enamine
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 90,50
250 MG
€ 110,00
500 MG
€ 147,70
1 G
€ 176,30
2.5 G
€ 312,80
5 G
€ 540,30
10 G
€ 995,30
Lieferanten-SKU: EN300-1693694-100MG
€ 90,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 90,50
250 MG
€ 110,00
500 MG
€ 147,70
1 G
€ 176,30
2.5 G
€ 312,80
5 G
€ 540,30
10 G
€ 995,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1693694-100MG
€ 90,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChIKey
JMVDQWKAMPXJAI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)