Merck
ENAH049F23E3
Enamine
[2-amino-2-(3-methylphenyl)ethyl]dimethylamine
Größe auswählen
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
Lieferanten-SKU: EN300-1688992-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1688992-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-9-5-4-6-10(7-9)11(12)8-13(2)3/h4-7,11H,8,12H2,1-3H3
InChIKey
KAAXZKBUKUXPPK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)