Merck
ENAH049F239D
Enamine
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 466,20
1 G
€ 585,80
2.5 G
€ 1.104,50
5 G
€ 1.615,40
10 G
€ 2.372,00
Lieferanten-SKU: EN300-1667064-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 466,20
1 G
€ 585,80
2.5 G
€ 1.104,50
5 G
€ 1.615,40
10 G
€ 2.372,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1667064-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C6H15O4P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
KXXHZVHYFQSELL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)