Merck
ENAH049F22E8
Enamine
2-amino-2-methyl-3-phenylpropanamide
Größe auswählen
50 MG
€ 774,30
100 MG
€ 1.000,50
250 MG
€ 1.404,80
500 MG
€ 2.190,00
1 G
€ 2.794,50
2.5 G
€ 5.436,10
5 G
€ 8.019,20
10 G
€ 11.869,80
Lieferanten-SKU: EN300-1666305-50MG
€ 774,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 774,30
100 MG
€ 1.000,50
250 MG
€ 1.404,80
500 MG
€ 2.190,00
1 G
€ 2.794,50
2.5 G
€ 5.436,10
5 G
€ 8.019,20
10 G
€ 11.869,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1666305-50MG
€ 774,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
159-161
Iupac Name
2-amino-2-methyl-3-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-10(12,9(11)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,12H2,1H3,(H2,11,13)
InChIKey
LEBDCRNSLNAHHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666305
Melting Point
159-161
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666305
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)