Wichtige Dokumente
ENAH049F20B9
Enamine
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1664151-50MG
€ 423,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1664151-50MG
€ 423,30
Iupac Name
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H24N2O.2ClH/c1-10(2,14-4)9-13-7-5-11(3,12)6-8-13;;/h5-9,12H2,1-4H3;2*1H
InChIKey
YSLUNJHRKNBJOR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664151
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)