Wichtige Dokumente
ENAH049F1E3E
Enamine
2-(adamantan-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H19ClO2S/c13-16(14,15)2-1-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11H,1-8H2
InChIKey
WCJAKNLUOZLUOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283741
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283741
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)