Merck
ENAH049F1DCC
Enamine
2-(oxan-3-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
Lieferanten-SKU: EN300-244607-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-244607-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-3-ylethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO3S/c8-12(9,10)5-3-7-2-1-4-11-6-7/h7H,1-6H2
InChIKey
NVTPDZBZTJLKSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)