Merck
ENAH049F1B91
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
Lieferanten-SKU: EN300-114805-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-114805-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2.ClH/c1-8-5(2-3-7-8)4-6(9)10;/h2-3H,4H2,1H3,(H,9,10);1H
InChIKey
FTWPYGYAEQZUKV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114805
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114805
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)