Wichtige Dokumente
ENAH04258341
Enamine
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1588733-50MG
€ 341,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1588733-50MG
€ 341,40
Iupac Name
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8-3-6-11-7-9(8)4-1-2-5-9/h3,6H,1-2,4-5,7H2
InChIKey
HTWGTFMTYIQFDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588733
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)