Wichtige Dokumente
ENAH04257FB6
Enamine
lithium(1+) ion 2-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1663549-50MG
€ 341,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1663549-50MG
€ 341,40
Iupac Name
lithium 2-(3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2.Li/c9-8(10,11)5-2-1-3-12-6(5)4-7(13)14;/h1-3H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
YOKJAGIEMPYGSQ-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663549
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)