Wichtige Dokumente
ENAH04257AB5
Enamine
2-[(2,4-difluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1662486-100MG
€ 357,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1662486-100MG
€ 357,00
Iupac Name
2-(2,4-difluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2N.ClH/c12-9-4-3-8(11(13)7-9)6-10-2-1-5-14-10;/h3-4,7,10,14H,1-2,5-6H2;1H
InChIKey
OUMDWXHJKBGGEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)