Wichtige Dokumente
ENAH04255DE2
Enamine
ethyl 4H-1,2,4-triazole-3-carboximidate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1644739-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1644739-100MG
€ 363,50
Iupac Name
ethyl 4H-1,2,4-triazole-3-carbimidate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4O.ClH/c1-2-10-4(6)5-7-3-8-9-5;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8,9);1H
InChIKey
QUHRNZOUYKUBQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)