Merck
ENAH0424BD32
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-ol
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
Lieferanten-SKU: EN300-1608774-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1608774-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-11(2)8-5-9(12)3-6-10-7-4-9/h10,12H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
AENWLMMXQISTHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)