Wichtige Dokumente
ENAH0424B9F7
Enamine
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1608206-100MG
€ 211,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1608206-100MG
€ 211,40
Iupac Name
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2.ClH/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8;/h1-2H,(H2,8,9);1H
InChIKey
AHMWWTDKHDQHKV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)