Merck
ENAH0424B54D
Enamine
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
Größe auswählen
100 MG
€ 340,10
250 MG
€ 466,20
500 MG
€ 708,00
1 G
€ 895,20
2.5 G
€ 1.079,80
5 G
€ 1.589,40
10 G
€ 2.028,80
Lieferanten-SKU: EN300-794532-100MG
€ 340,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 340,10
250 MG
€ 466,20
500 MG
€ 708,00
1 G
€ 895,20
2.5 G
€ 1.079,80
5 G
€ 1.589,40
10 G
€ 2.028,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-794532-100MG
€ 340,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-2-1-3-7-4-5;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
DDODSCAEMGSLPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)