Wichtige Dokumente
ENAH03BC36E6
Enamine
N,1-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1453301-100MG
€ 357,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1453301-100MG
€ 357,00
Iupac Name
N,1-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9N3O2S/c1-6-11(9,10)5-3-8(2)4-7-5/h3-4,6H,1-2H3
InChIKey
RSVXVVCNLOKYSE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1453301
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)