Merck
ENAH03BC1818
Enamine
7-chloro-2-(difluoromethyl)-[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidine
Größe auswählen
50 MG
€ 386,90
100 MG
€ 552,00
250 MG
€ 771,70
500 MG
€ 1.190,30
1 G
€ 1.512,70
Lieferanten-SKU: EN300-1425536-50MG
€ 386,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 386,90
100 MG
€ 552,00
250 MG
€ 771,70
500 MG
€ 1.190,30
1 G
€ 1.512,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1425536-50MG
€ 386,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-2-(difluoromethyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2ClF2N3S/c7-3-2-5(11-1-10-3)13-6(12-2)4(8)9/h1,4H
InChIKey
IHQNDGGDVOEBFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425536
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425536
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)