Merck
ENAH03BBC379
Enamine
(3-cyclopropylphenyl)methanethiol
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
Lieferanten-SKU: EN300-1288261-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1288261-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-cyclopropylphenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C10H12S/c11-7-8-2-1-3-10(6-8)9-4-5-9/h1-3,6,9,11H,4-5,7H2
InChIKey
BYJZLNWOTVKQRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288261
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)