Merck
ENAH03BB4E7D
Enamine
tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(aminomethyl)phenyl]ethyl]carbamate
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-1270462-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1270462-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(4-(aminomethyl)phenyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-10(16-13(17)18-14(2,3)4)12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8,10H,9,15H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChIKey
BLDKWHXLDRAEJG-SNVBAGLBSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270462
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270462
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)