Merck
ENAH03BB4E16
Enamine
N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)propanamide
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-1272140-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1272140-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]propanamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O3S2/c1-2-3(10)7-4-8-9-5(13-4)14(6,11)12/h2H2,1H3,(H2,6,11,12)(H,7,8,10)
InChIKey
PCBBBQKRWNGNDW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)