Merck
ENAH03BB4E15
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 111,30
250 MG
€ 139,90
500 MG
€ 194,50
1 G
€ 236,10
2.5 G
€ 419,40
5 G
€ 600,10
10 G
€ 869,20
Lieferanten-SKU: EN300-1270325-100MG
€ 111,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 111,30
250 MG
€ 139,90
500 MG
€ 194,50
1 G
€ 236,10
2.5 G
€ 419,40
5 G
€ 600,10
10 G
€ 869,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1270325-100MG
€ 111,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-5-2-6(3-5)4-7;/h6H,1-4,7H2;1H
InChIKey
JEXDYDDDCFCGDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)