Merck
ENAH03BB4DC8
Enamine
rac-[(2R,3S)-2-tert-butyloxolan-3-yl]methanamine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-1273295-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1273295-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((2R,3S)-2-(tert-butyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-9(2,3)8-7(6-10)4-5-11-8/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChIKey
JIPFBCZZZJBRER-JGVFFNPUSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273295
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)