Merck
ENAH03BB4C5C
Enamine
(3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-1273205-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1273205-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7IN2O/c1-8-2-4(3-9)5(6)7-8/h2,9H,3H2,1H3
InChIKey
SPDCQORQYQAYLW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)