Merck
ENAH03BB49CD
Enamine
2-(furan-3-yl)pyrimidin-4-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
Lieferanten-SKU: EN300-1270099-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1270099-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-furyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-7-1-3-9-8(10-7)6-2-4-12-5-6/h1-5H,(H,9,10,11)
InChIKey
TYIGXXPCJXTGLX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)