Wichtige Dokumente
ENAH03BB41EE
Enamine
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1267701-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1267701-100MG
€ 436,30
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2S/c1-5-6(2)15-11-8(5)9(12)13-10(14-11)7-3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
AAJJENAIGDMOBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)