Wichtige Dokumente
ENAH03A1DE7D
Enamine
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-843163-50MG
€ 357,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-843163-50MG
€ 357,00
Iupac Name
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-4(10)7-6(5-2-3-5)8-9-11-7/h5H,2-3H2,1H3
InChIKey
ODWAEPCZHFUILH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)