Merck
ENAH03A1C372
Enamine
1-ethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-one
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-814246-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-814246-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-5H-benzo[b]azepin-5-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-2-13-9-5-8-12(14)10-6-3-4-7-11(10)13/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3
InChIKey
QPPVJNTYIVJYLO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814246
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814246
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)