Merck
ENAH03A1B77D
Enamine
6-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 480,50
250 MG
€ 666,40
500 MG
€ 1.023,90
1 G
€ 1.300,80
2.5 G
€ 2.505,90
5 G
€ 3.686,30
10 G
€ 5.442,60
Lieferanten-SKU: EN300-768731-100MG
€ 480,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 480,50
250 MG
€ 666,40
500 MG
€ 1.023,90
1 G
€ 1.300,80
2.5 G
€ 2.505,90
5 G
€ 3.686,30
10 G
€ 5.442,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-768731-100MG
€ 480,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-8-5-9-7-10(14-2)3-4-11(9)12(13)6-8;/h3-4,7-8,12H,5-6,13H2,1-2H3;1H
InChIKey
ATSONCQYRIUYOE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768731
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)