Wichtige Dokumente
ENAH03A1A5C1
Enamine
tert-butyl N-(2-fluoro-5-methoxypyridin-4-yl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-755108-50MG
€ 349,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-755108-50MG
€ 349,20
Iupac Name
tert-butyl (2-fluoro-5-methoxypyridin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-9(12)13-6-8(7)16-4/h5-6H,1-4H3,(H,13,14,15)
InChIKey
UKWJPLMRFCNTCX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755108
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)