Merck
ENAH03A1A0EC
Enamine
4-(2-bromoethoxy)-1lambda6-thiane-1,1-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
Lieferanten-SKU: EN300-701416-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-701416-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-bromoethoxy)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13BrO3S/c8-3-4-11-7-1-5-12(9,10)6-2-7/h7H,1-6H2
InChIKey
RIAFBPDEAJBXJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)