Wichtige Dokumente
ENAH03A1A0DC
Enamine
2-bromo-4-methyl-1-(pentafluoroethyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1198034-100MG
€ 199,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1198034-100MG
€ 199,70
Iupac Name
2-bromo-4-methyl-1-(perfluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c1-5-2-3-6(7(10)4-5)8(11,12)9(13,14)15/h2-4H,1H3
InChIKey
HNMJLGNQJDODQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)